Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Aparelhos de frascos rotativos
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/46/18989746.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Ordenar por:
Fornecedor:  DWK Life Sciences
Descrição:   Aparelho rotativo de frascos, Production R2P with bottom drive, 152 mm deck spacing, EU-plug, 11 decks, 55 bottle positions
Fornecedor:  DWK Life Sciences
Descrição:   Este aparelho modular de garrafas rotativas para produção de células assegura flexibilidade em termos de ampliação e de produção de culturas de célula...
Fornecedor:  DWK Life Sciences
Descrição:   Este equipamento rotativo de cultura de tipo convencional foi concebido para rodar recipientes de 108 a 121 mm de diâmetro e até 290 mm de comprimento...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  DWK Life Sciences
Descrição:   O sistema rotativo de cultura para minifrascos, modelo de bancada, foi concebido para mistura e agitação em pequena escala, utilizando frascos que são...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  BELLCO GLASS INC.
Descrição:   Aparelho rotativo de frascos, Modular, 25 bottles (4 decks)
Fornecedor:  BELLCO GLASS INC.
Descrição:   Aparelho rotativo de frascos, Modular with all-position drive, fixed frame, stand-by drive and alarm, 45 bottles (9 decks)
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6  de 6