Print…
Bombas peristálticas multicanal
Fornecedor: Ismatec
224-1016EA 2710 EUR
ISMCISM827B ISMCISM830 ISMCISM795C ISMCISM796B ISMCISM828B ISMCISM829B
Bombas peristálticas multicanal
Série REGLO Analog.
Bomba peristáltica compacta, economizadora de espaço, sem função de medição. Velocidade variável. Elevada reprodutibilidade. Dimensões base: apenas 178×100 mm.
  • 2 ou 4 canais
  • Disponível, opcionalmente, com 6, 8 ou 12 rolos (pulsação muito baixa)
  • Cassetes Click´n´go com regulação automática da pressão
  • Regulação da velocidade: 2 a 99%, por incrementos de 1%, através do potenciómetro de 2 dígitos
  • Para tubos de 3 fases
  • Interfaces: controlo da velocidade (0 - 5 ou 0 - 10 V, 0 - 20 ou 4 - 20 mA), saída de velocidade (2 canais: 0 - 8 kHz/4 canais: 0 - 5 kHz), arranque/paragem, sentido da rotação