Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (26)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Ordenar por:
Procurou por:
Bombas de Tambor
38  results were found
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/56/18945156.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Merck offers a broad variety of withdrawal systems that are tailor-made for barrels and drums. They are designed to ensure safe, easy and efficient so...
Fornecedor:  Bohlender
Descrição:   Sampling pump is made up of PP and PTFE.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Bohlender
Descrição:   Cordless pumps are made of PP, PTFE and Hastelloy®. They are applicable for pumping low viscous liquids.
Fornecedor:  Welch by Gardner Denver
Descrição:   Handy utility vacuum pump is ideal for basic lab operations.
Código de Artigo: (NEWPPMPL117)
Fornecedor:  NEW PIG
Descrição:   Suitable for aggressive chemicals, solvents, de-greasers and more.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (KART2004)
Fornecedor:  KARTELL
Descrição:   Dispensing pump is operated by a unique lever-action stroke and can handle the most viscous materials.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  BÜRKLE
Descrição:   Drum pump, Hand pump, rigid delivery tube, Material: PP, Fluxo: 4 l/min, Profundidade imers.: 450 mm, Ø do tubo: 10 mm
Fornecedor:  BÜRKLE
Descrição:   Hand-operated solvent pump for contamination free removal of organic solvents and flavouring agents. All medium-contacting parts are made of stainless...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 38
  1  2  3  4  5  Próxima