Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Ordenar por:
Micropipetas
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/52/18989652.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"137"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As novas micropipetas ergonómicas de desempenho elevado asseguram o tipo de exactidão e de precisão em que pode confiar. As características ergonómica...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Pipette, single channel, De volume variável
Código de Artigo: (613-2169)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Esta pipeta foi concebida para a dispensação de fluidos contaminados e de líquidos voláteis. A aceitação exclusiva de pontas dispensadoras com êmbolo ...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As pipetas Standard Line fornecem exatidão, precisão e são extremamente leves. As suas características ergonómicas, tais como a forma com contornos da...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As pipetas VWR de desempenho ultraelevado oferecem uma precisão e exatidão superiores, com um design ergonómico incomparável e comprovado, leve e durá...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   O Stepper, em conjunto com as pontas de dispensação da VWR, é um sistema comprovado para a gama completa de volumes de dispensação de 1 a 5000&nb...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As micropipetas ergonómicas de desempenho elevado da VWR asseguram o tipo de exactidão e de precisão em que pode confiar. As características ergonómic...
Código de Artigo: (710-1021)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   A pipeta de deslocamento de ar com dois passos pré-calibrados permite uma pipetagem subsequente de 1 e de 0,1 ml do mesmo líquido. A alternativa ideal...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 137
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Próxima