Print…
Incubadoras de hibridação, Techne® HB-1D e HB-3D
Fornecedor: Cole Parmer
Techne®
TECNFHB4DDTEA 5570 EUR
TECNFHB4DDT 731-0179
Incubadoras de hibridação, Techne® HB-1D e HB-3D
Estufas Estufas de hibridação
Ideal para as técnicas de blotting em que proteínas ou ADN e ARN são imobilizadas em nylon ou filtros de nitrocelulose. A deteção da sequência pretendida é normalmente efetuada usando sondas radioativas ou colorimétricas.
  • Hybrigene HB-3D:
  • Qualidade versátil a um preço acessível oferecendo uma excelente uniformidade e exatidão da temperatura
  • O Hybrigene é uma alternativa compacta e empilhável ao hibridizador HB-1D, para quando o espaço é importante e o rendimento não é uma prioridade
  • Pode empilhar até três estufas, economizando espaço valioso no laboratório
  • Com capacidade para até 16 minitubos e quatro tubos de vidro grandes
Hybridiser HB-1D:
Velocidade de rotação ajustável
Alta capacidade; é possível usar até 24 minitubos ou 6 tubos grandes exclusivos
As hibridações podem ser realizadas num volume mínimo de 5 ml
Os pés ajustáveis permitem um nivelamento preciso
Com porta de vidro duplo; silencioso e seguro, proporciona uma proteção duradoura
Informações de encomenda: Está disponível uma vasta gama de acessórios incluindo minitubos, suportes para tubos, anéis vedantes de temperatura elevada (para operação até 100 °C), prateleiras, agitadores basculantes. Consulte-nos para obter informações mais detalhadas.