Print…
Câmaras de ensaios de temperatura, série M
Fornecedor: Binder
466-0018EA 14723 EUR
466-0018 466-0017 466-0016 466-0015
Câmaras de ensaios de temperatura, série M
Câmaras de testes Câmaras de testes de temperatura
As câmaras de teste de temperatura, com interior de aço inoxidável, são ideais para ensaios de materiais e ensaios de envelhecimento. As unidades apresentam uma elevada velocidade de renovação do ar devido à ventoinha de elevado desempenho, um dispositivo limitador da temperatura TWB de classe 2 com alarme visual e tubo de exaustão com 50 mm de diâmetro. Tempos de recuperação rápidos após abertura da porta ou troca de ar. As unidades têm regulação da temperatura digital. A conformidade com as BPL/BPF é conferida pela interface RS422 integrada e pelo software DataControlSystem APT-COM™ opcional.
  • Tecnologia de câmara de pré-aquecimento APT.line™ de controlo electrónico, com convecção forçada para uma secagem rápida e uniforme
  • Função de rampa de temperatura ajustável através do editor do programa, ecrã LCD fácil de usar com guia de menus de leitura fácil
  • Ventoinha de velocidade regulável (0 - 100%) e aleta de ventilação de exaustão programável
  • Controlador MCS com 25 programas com 100 secções cada, para um máximo de 500 segmentos de programa
  • Calibração e validações possíveis
Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Fornecimento: fornecidos com 2 prateleiras cromadas. Note que as unidades M 400 e M 720 requerem alimentação trifásica.