Print…
Divisores de amostras, PT 100
Fornecedor: Retsch
411-3311EA 10340 EUR
RETS40.535.0002
Divisores de amostras, PT 100
Rotating sample divider PT100 for representative division/extraction of samples from the bulk. This procedure guarantees a very high degree of dividing accuracy and reproducibility with both fine and coarse materials.
  • Compacto, isento de Extremamente alta precisão de divisão
  • Divisão representativa e reproduzível para resultados de análise precisos
  • Alimentação automática de material via alimentador sincronizado
  • Manuseio simples e rápido devido ao sistema de fixação de liberação rápida para frascos de laboratório
*dependendo do material a processar e da configuração/ajuste do equipamento.
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 40.
Informações de encomenda: a Unidade PT100 completa inclui uma cabeça divisora com 8 saídas de desbloqueio rápido, distribuidor vibratório DR 100/40 e 10 frascos de boca larga de 250 ml. A unidade DR 100/40 completa inclui o kit de distribuição (passagem de distribuição de encaixe de 40 mm, suporte para passagem de distribuição de encaixe de 2,8 L e dispositivo de fixação).