Print…
Moinhos misturadores MM 200 e MM 400
Fornecedor: Retsch
412-2176EA 7590 EUR
412-2176
Moinhos misturadores MM 200 e MM 400
Moinhos
These simple to use laboratory mills have been developed for grinding and homogenising small amounts of sample. They are suitable for size reduction of hard and brittle samples as well as for soft, elastic and fibrous materials, disruption of biological cells and DNA/RNA recovery. The MM 400 can also be used for wet and cryogenic grinding. The grinding time is very short and the sample is hardly warmed at all. Application areas include mineralogy, chemical and environmental research as well as pharmaceutical sample analysis and biotechnology. Cell disruption can be achieved in reaction vials using specially designed adapters. The mills can also mix and homogenise powders and suspensions in less than a minute.
  • 2 estações de moagem podem processar 2 amostras em simultâneo
  • A definição digital do tempo de moagem e da intensidade da vibração garante a obtenção de resultados reprodutíveis
  • É possível armazenar até nove combinações de parâmetros
  • Os jarros de moagem de topo roscado (até 50 ml, apenas no modelo MM 400) permitem uma moagem seca e criogénica segura, sem desperdício de material
  • O dispositivo de aperto de bloqueio e centragem automática dos jarros de moagem simplificam a utilização, tornando-a segura (MM 400)
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 30
Informações de encomenda: está disponível uma vasta selecção de tamanhos e materiais de jarros e esferas de moagem, que devem ser encomendados em separado.
Atenção: * Consoante o material colocado e a configuração/ajustes do instrumento