Print…
Moinho universal, M 20
Fornecedor: IKA
412-1120EA 7550 EUR
412-1120 412-1103
Moinho universal, M 20
Moinhos
Este moinho de lotes com câmara de aço inoxidável é indicado para a moagem seca de substâncias rijas e quebradiças.
  • Duas câmaras de moagem podem ser operadas alternadamente usando apenas um motor
  • A câmara de moagem de parede dupla pode ser arrefecida com água através de dois adaptadores de mangueira
  • Câmara amovível, fácil de limpar
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21
Fornecimento: fornecido com lâmina de corte, M21. Está disponível uma grande variedade de acessórios. Os acessórios necessários têm de ser encomendados em separado.