Este moinho efectua dois tipos de moagem: moagem por impacto de materiais duros, quebradiços ou não elásticos, com batedor de aço inoxidável de alta qualidade, que pode ser utilizado para amostras de dureza até 6 Mohs. O A 11 permite ainda efectuar uma moagem por corte, ideal para pulverizar materiais macios ou fibrosos, com uma lâmina de corte.
- Dois tipos diferentes de moagem: por impacto e por corte
- Os materiais húmidos e gelatinosos podem ser pulverizados adicionando água
- A câmara de moagem, de Tefcel (PTFE, fibra de vidro reforçada) pode ser utilizada com azoto líquido (para fragilização dos materiais moídos)
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 43
Fornecimento: fornecido com batedor de moagem por impacto, câmara de moagem de 80 ml e sem lâmina de corte. Estão disponíveis diversos acessórios. Poderá encomendar os acessórios necessários em separado.