Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (4)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Iluminação LED
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/57/18989457.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As luzes circulares VisiLight® R-LED 66 com um design inovador são convenientes para aplicações que necessitem de iluminação precisa. Os 48 LEDs brilh...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   O foco do VisiLight® I-LED pode ser colocado num suporte, fixo num microscópio ou na parede.
Código de Artigo: (631-1086)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   The VisiLight® P-LED10 light source is designed with a double-P LED of 3,6 W for advanced light control.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (631-1780)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Estes módulos de iluminação de tecnologia de ponta foram concebidos como peças sobressalentes "Plug & Play" e são muito fáceis de instalar em qualquer...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Esta lâmpada LED com dois braços é uma alternativa eficiente aos sistemas convencionais de iluminação de halogéneo para utilização em investigação e n...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (630-2676)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   The VisiLight® RL20 is designed for precise lighting tasks with intensity light control.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descrição:   High quality desktop lamp offering even, glare-free illumination with high black-white contrast and good colour reproduction.
Fornecedor:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Descrição:   A série EasyLED Spotlight Plus é um sistema inovador que integra elevado brilho e electrónica de controlo nos iluminadores. Assim, poupa espaço na ban...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 15
  1  2  Próxima