Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Microinjectores
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/35/18989535.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Ordenar por:
Fornecedor:  EPPENDORF
Descrição:   The CellTram® 4r Air and CellTram® 4r Oil are manual microinjectors suitable for a broad range of life science applications.
Fornecedor:  Harvard Apparatus
Descrição:   The MicroJect 1000A delivers genes, proteins, macromolecules and micro-beads by direct injection into cells and tissues simply and efficiently. It pro...
Código de Artigo: (DRUM3-000-207)
Fornecedor:  DRUMMOND
Descrição:   The Nanoject III™ microinjector is designed to perform single manual injections and multiple injection cycle recipes. The auto homing feature eliminat...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (DRUM3-000-205-RN)
Fornecedor:  DRUMMOND
Descrição:   Microinjector, manual, EU-plug
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4  de 4