Print…
Aparelho para ponto de fusão, analógico, SMP11
Fornecedor: Cole Parmer
stuart®
621-0036EA 999 EUR
621-0036
Aparelho para ponto de fusão, analógico, SMP11
Aparelhos para determinação do ponto de fusão
As amostras num tubo capilar com extremidade fechada são colocadas no bloco de aquecimento. A velocidade de aquecimento é ajustada manualmente. O instrumento aquece rapidamente a uma velocidade de 20 °C por minuto até à temperatura de fusão e até uma temperatura máxima de 250 °C. Podem ser obtidas leituras exactas com uma precisão de 1 °C relativamente à temperatura de fusão, utilizando uma velocidade de aquecimento mais lenta entre 1 a 10 °C por minuto. As amostras são iluminadas por um LED branco brilhante e visualizadas através de lente de aumento, muito fácil de limpar.
  • Fácil de usar, com instruções de utilização impressas directamente na unidade, o que o torna ideal para uso no ensino
  • Podem ser visualizadas e testadas até três amostras em simultâneo
  • Fornecido com termómetro cheio de álcool e isento de mercúrio, que não constitui um risco para a saúde em caso de quebra
  • Protecção antimicrobiana BioCote®
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Informações de encomenda: Fornecido com termómetro cheio de álcool e isento de mercúrio e com uma embalagem de 100 tubos de fusão (abertos em ambas as pontas).