Print…
Aparelho de ponto de fusão, digital, IA9000
Fornecedor: Electrothermal
621-1101EA 2210 EUR
621-1101 621-0022 621-1102
Aparelho de ponto de fusão, digital, IA9000
Aparelhos para determinação do ponto de fusão
Este aparelho de ponto de fusão controlado por microprocessador Electrothermal permite a realização de testes rápidos e fiáveis de amostras químicas. Um braço de extensão ajustável permite um ângulo de visão confortável e diminui a fadiga do operador. A cabeça de visão pode ser rodada para melhorar a visão e dobra-se para facilitar o armazenamento. A ocular de segurança reduz os reflexos e protege os olhos do contacto com a zona quente. Três sinais acústicos breves indicam que a temperatura do forno estabilizou. Os controlos por botão de pressão são facilmente acessíveis. A câmara de aquecimento é constituída por um bloco de aquecimento de alumínio. O conector de saída RS232 permite a interface com a impressora PR2000B ou o computador. As unidades podem ser calibradas no local ou enviadas para o fabricante para serem calibradas.
Modelo IA9200:
Regista até quatro temperaturas independentes, mediante simples pressão no botão 'go-to'
As datas e horas podem ser registadas ou impressas, utilizando a função de relógio de tempo real
Modelo IA9300: Utilizado para registar os pontos de início e fim (gamas de ponto de fusão) de cada uma de três amostras
As datas e horas podem ser registadas ou impressas, utilizando a função de relógio de tempo real
A luz do indicador LED identifica qual dos três tubos capilares está a ser visto ou registado