Print…
Luxímetro, 540
Fornecedor: Testo
620-3304EA 146 EUR
620-3304
Luxímetro, 540
Medidores de luz
Este luxímetro permite medir a intensidade da luz. Dispõe de um sensor ajustado à sensibilidade espectral do olho humano. Este instrumento dispõe ainda de display retroiluminado e desliga-se automaticamente (função 'auto off').
  • Função de retenção ("HOLD") para fácil leitura dos valores de medição
  • Valores máx./mín.
  • Temperatura de serviço de 0 a +50 °C
The testo 540 lux meter can be used to measure both artificial and natural light and provides with a quick and easy means of measuring lighting conditions in the workplace. This meter is a pocket-sized entry level model designed specifically for carrying out spot checks in the workplace, shops and offices.
Fornecimento: fornecido com tampa de protecção, faixa para o pulso, clip para o cinto e 2 pilhas AAA alcalinas para cerca de 20 horas de funcionamento com o display apagado.