Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (3)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "sensores-de-nivel"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/71/18989471.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Ordenar por:
Código de Artigo: (705-0706)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Pode ser utilizado para detectar quando tambores, tanques, frascos ou copos estão perto de transbordar. No momento que uma solução toca no sensor, o a...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  SCAT Europe
Descrição:   Sensor de nível, Level control for barrels with thread G3/4", Comp.: 150 mm
Fornecedor:  SCAT Europe
Descrição:   Sensor de nível, Dual lock (releasable pressure) closure for disc sensors, 20×20 mm
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 3  de 3