O armário C-10 foi concebido para ser utilizado com lâmpadas UV compactas (4 W, como os modelos UVGL-15 ou UVGL-25, ou com lâmpadas UV portáteis (6 W), como a UVGL-58. O armário UV C-15G Mini alia o armário C-10 à lâmpada UV portátil multibanda UVGL-58 (254/365 nm).
- Filtro absorve a energia UV e protege os olhos da radiação de onda curta
- Janela de visualização confortável, com borracha macia, com espaço suficiente para óculos
- Cortina de acesso leve, que assegura uma entrada fácil e impede a luz externa de penetrar no interior do armário
- O painel de botões de comando amovível permite o posicionamento do armário sobre itens grandes ou volumosos, para inspeção de fluorescência
Interior do armário (C×L×A): 229×254×178 mm
Exterior do armário (C×L×A): 229×267×305 mm