Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (15)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "lampadas-uv"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/57/18989957.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Ordenar por:
Código de Artigo: (1.13203.0001)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Lâmpada UV concebida para uso com meios de cultura Fluorocult®.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (1.12537.0001)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   UV lamp for TLC, 254 nm
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  CONSORT
Descrição:   Lâmpada UV, UV lamp with filter, UV lamp, 500×85×80 mm, 2×15 W, Intensidade: 930/1800 µW/cm², 254/312 nm, L×P×A (mm): 500×85×80
Fornecedor:  CAMAG
Descrição:   Lâmpadas UV com invólucro, particularmente indicadas para laboratórios TLC.
Fornecedor:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrição:   Select from lamps with four, six or eight watts. Models available include 254 nm shortwave, 365 nm longwave, or a combination UV wavelengths, or UV an...
Código de Artigo: (SIMELD7290)
Fornecedor:  TQC
Descrição:   This TQC UV pocket flashlight is designed to detect contaminations that react under UV illumination and can not be seen with naked eye such as some or...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SIMELD7220)
Fornecedor:  TQC
Descrição:   This robust, handheld rechargeable inspection spotlight is used to detect contaminations that react under UV-illumination and cannot be seen with nake...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (PIER95035)
Fornecedor:  Thermo Scientific
Descrição:   This compact ultraviolet lamp is intended for longwave, midrange and shortwave UV applications (252 nm, 302 nm and 365 nm). The lamp's innovative desi...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 20
  1  2  3  Próxima