Print…
Mini-incubadora, CULTURA®
Fornecedor: Merck
1.13311.0001EA 348 EUR
1.13311.0001 1.15533.0001
Mini-incubadora, CULTURA®
Incubadoras Incubadoras Compactas de Bancada
Pequena incubadora compacta para a incubação horizontal ou vertical de lâminas (18) ou de placas (12) de imersão.
  • Temperatura: 25 a 45 °C (±1 °C)
  • Segura e isenta de manutenção
  • Fácil de limpar
Peso: 1,1 kg.
Fornecimento: 1 incubadora, 1 rack e 1 termómetro.