Print…
Câmara termostática, Oxitop® Box
Fornecedor: WTW
OxiTop®
705-1017EA 3720 EUR
705-1017
Câmara termostática, Oxitop® Box
Incubadoras Incubadoras Compactas de Bancada
Câmara de bancada com tampa transparente articulada que pode acomodar um máximo de 12 medições simultâneas OxiTop® ou de 20 frascos Karlsruhe. O compressor está isento de CFCs e possui um sistema de descongelação automático com evaporação do condensado.
  • Temperatura fixa a 20 °C, ±0,5 °C
  • A ventoinha de fluxo cruzado garante uma distribuição uniforme da temperatura
  • Ligação para um agitador IS 6 ou IS12
A×L×P: 375×425×600 mm