Print…
Procurou por: Incubadoras
57  resultados encontrados
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (1.13311.0001)
Fornecedor: Merck
Descrição: Pequena incubadora compacta para a incubação horizontal ou vertical de lâminas (18) ou de placas (12) de imersão.
UOM: 1 * 1 unid.
MSDS
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These compressor-cooled incubators with forced air convection provide a temperature range between 3 to 70 °C. Featuring a stainless steel (DIN 1.4016)...
Código de Artigo: (390-0881)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: A incubadora digital IL 23 com tecnologia Peltier é uma solução económica de custos e espaço para aplicações em microbiologia abaixo da temperatura am...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These compressor-cooled incubators provide a temperature range between –10 to +100 °C with forced air convection and fan speed control (10 to 100%). F...
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Estas incubadoras arrefecidas com compressor permitem uma gama de temperatura entre 3 a 70 °C com convecção forçada de ar e controlo da velocidade da ...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Incubadoras refrigeradas com tecnologia Peltier excelente estabilidade e uniformidade térmica. São energeticamente eficientes e amigas do ambiente, co...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: As incubadoras digitais IL 10, IL 23 e IL 56 oferecem uma solução económica de custos e espaço para aplicações em microbiologia ou hematologia. A temp...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: The ILCO 180 Premium offers optimal growth conditions for cell cultures and meets demanding requirements for best possible cell growth and maximum sam...
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: INCU-Line® microbiological incubators are designed to cultivate organisms at homogeneous temperatures. They have a temperature range of 5 °C above amb...
Código de Artigo: (390-0963)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: The INCU-Line® Tower is a general purpose, dual-chamber, cooled incubator with natural convection. This digitally cooled incubator with Peltier techno...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Binder
Descrição: As incubadoras Avantgarde.Line asseguram uma incubação estável e fiável de culturas microbiológicas e garantem resultados reproduzíveis para testes de...
Fornecedor: Binder
Descrição: The KB series with compressor cooling consumes up to 30% less energy compared to its predecessor. Refrigerated incubators are mainly used for culturin...
Fornecedor: Binder
Descrição: Thanks to thermoelectric cooling technology with heat dissipation, KB ECO cooled incubators are one of the most energy efficient cooling incubators on...
Fornecedor: Binder
Descrição: CO₂ Incubator, CB 260, with O₂ control , Capacidade: 267 L, Tipo de convecção: Com camisa de aquecimento, Gama de temperaturas: Ambient +4…60 °C, Flutuação da temperatura (tempo): ±0,1 °C @ 37 °C, Variação de temperatura (espacial): ±0,3 °C @ 37 °C, Carga máx. por prateleira: 10 kg, Série de prateleiras (máx.): (3/8), L×P×A e×teriores: 740×785×1020 mm, Peso: 125 kg
Fornecedor: Binder
Descrição: The CBF series CO₂ incubators are the premium series of CO₂ incubators with humidity control. Units are suitable for all sensitive incubation applicat...
Fornecedor: Binder
Descrição: Esta incubadora refrigerada eficiente do ponto de vista energético foi concebida para utilização na gama de temperaturas entre +4 a 100 °C. Inclui um ...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom