Print…
Procurou por: Máquinas de gelo
2  resultados encontrados
SearchResultCount:"2"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (HOSHFM-170AKE)
Fornecedor: HOSHIZAKI
Descrição: The FM-170AKE (-N) is a modular ice machine that, depending on the model, produces flake ice or nugget ice.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BELAF388740000)
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrição: This compact device can be attached to a liquid CO₂ cylinder (not included) equipped with a dip tube to produce a ready-to-use 250 to 350 g block of d...
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 2 of 2
no targeter for Bottom