Print…
Relógio termo-higrómetro analógico
620-0921EA 48.3 EUR
VWRI620-0921
Relógio termo-higrómetro analógico
Dispõe de uma caixa branca e de mostrador com ponteiros vermelhos para horas, minutos e segundos.
  • Três funções em um
  • Design moderno de grandes dimensões com marcações bastante legíveis
−30…+60 °C (±2,0 °C); 0 - 100% RH (±5,0% RH)
Fornecimento: Fornecido com um gancho para montagem na parede. Requer uma pilha AA, não incluída.