Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (3)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Higrómetros analógicos
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/91/18944891.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Ordenar por:
Código de Artigo: (620-0921)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Dispõe de uma caixa branca e de mostrador com ponteiros vermelhos para horas, minutos e segundos.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (620-0923)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Para todos os ambientes, incluindo laboratórios científicos; aptos para utilização no interior de incubadoras, frigoríficos e congeladores. Este termo...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  AMARELL, ARNO
Descrição:   This precision wall hygrometer is suitable for indoor applications. Brass and stainless steel case. Mercury filling.
Código de Artigo: (SIMELI0055)
Fornecedor:  TQC
Descrição:   This high precision destructive hygrometer is designed for applications in concrete, sand cement, and other construction materials. The water present ...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  ALLA ATELIERS
Descrição:   Higrómetro analógico, –30...+60 °C; 0 - 100% RH, Ø: 90 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (AMARLF105562)
Fornecedor:  AMARELL, ARNO
Descrição:   This hair hygrometer is used for precise measuring of relative humidity.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (620-0621)
Fornecedor:  MOINEAU
Descrição:   This hair hygrometer with analogue needle thermometer is designed for use in measuring dew point.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 7  de 7