Print…
Procurou por: Higrómetros
46  resultados encontrados
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (620-2277)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Dispositivo de medição triplo com configuração "always on" para condições de monitorização contínua. Alarme sonoro e LED podem ser ajustados para disp...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (620-2629)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: The VWR® Traceable® excursion trac USB data logging DUAL hygrometer with rolling memory structure monitors temperature and humidity readings in the la...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (620-1952)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Termo-/higro-/barómetro de precisão que possui unidades de medição adicionais: temperatura do ponto de orvalho, temperatura do bulbo humido, humidade ...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (620-2631)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: The VWR® Traceable® memory loc USB data logging DUAL hygrometer with fixed memory structure monitors temperature and humidity readings in the laborato...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This thermo-hygrometer measures temperature and relative humidity displaying both on a dual-LCD. Designed for monitoring conditions in cleanrooms, com...
Código de Artigo: (620-1673)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This thermometer/clock/humidity monitor shows time, temperature and humidity simultaneously. Internal sensors for use in hoods and storerooms.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (620-0915)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This digital thermo-hygrometer is designed for temperature and humidity measurements in fridges and freezers. It is suitable for use in food and bever...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Esses termo-higrômetros são ideais para medições de rotina, monitorização 24h/dia, controlo de qualidade e requisitos experimentais críticos. Perfeito...
Código de Artigo: (620-2278)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Instrumento com sensor interno concebido para medir humidade relativa (RH) e temperatura.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (620-1954)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Medidor universal portátil de precisão digital para umidade, temperatura, ponto de orvalho, distância, entalpia e velocidade de fluxo, com entrada adi...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (620-1586)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Este termo-higrômetro digital continuamente a humidade relativa e a temperatura.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (620-1951)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Este instrumento portátil foi concebido para medir temperatura e humidade em ambientes com ar condicionando e monitorização do ar ambiente. Fornece um...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (620-2841)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Monitor temperature, humidity, and time simultaneously, at a glance.
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (620-0923)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: For all environments, this analogue thermo-hygrometer can withstand use inside incubators, refrigerators and freezers. It features contrasting black t...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (620-2721)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Simultaneously displays time of day, temperature, and humidity.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (TEST0563.1625)
Fornecedor: Testo
Descrição: Relative humidity and air temperature are two decisive factors for the assessment of indoor air quality and comfort. So if we want to ensure that peop...
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom