Print…
VWR® VDI 12, Homogeneizador
Fornecedor: VWR
VWR®
431-0125EA 932 EUR
431-0125 431-0124 431-0109
VWR® VDI 12, Homogeneizador
Homogeneizadores Homogeneizadores Portáteis
Handheld or stand model, volume range 0,1 to 100 ml. An ergonomic, lightweight, handheld homogeniser which is easy to handle. Ideal for RNA protein assays, DNA and RNA blot analysis, PCR work, wastewater extractions, tissue decomposition and suspensions. High shear homogenisation reduces sample process times 10-fold compared to conventional mixers.
  • O motor utiliza elementos de dispersão marca VWR® e de outras marcas*
  • O motor desliga-se em caso de sobrecarga, assegurando a sua protecção
  • O sistema de acoplamento possibilita a substituição rápida e fácil dos elementos de dispersão
Certificações: Classe de protecção IP de acordo com a norma DIN EN 60529: IP 30
Informações de encomenda: fornecido sem elementos de dispersão. Os acessórios pretendidos terão de ser encomendados em separado.
Atenção: * Peça informações mais detalhadas.