Print…
Controlador digital de temperatura MC8108
Fornecedor: Electrothermal
454-1428EA 1150 EUR
454-1428
Controlador digital de temperatura MC8108
Controladores Controladores de temperatura
Equipado com microprocessador, combina um meio simples de controlar a temperatura com facilidade de utilização e elevada precisão.
  • Display LED de leitura fácil
  • Com termómetro de resistência Pt100
Comutando a tensão de alimentação para o circuito de aquecimento e definindo as condições de controlo (valor nominal e histerese) conforme requerido, esses parâmetros permanecem armazenados na memória da unidade sem que seja necessário usar a bateria de reserva.