Print…
Regulador de potência, MC227
Fornecedor: Electrothermal
454-0041EA 545 EUR
454-0041
Regulador de potência, MC227
Controladores Controladores de temperatura
Este regulador controla a alimentação eléctrica média de um aparelho de aquecimento, ligando-o e desligando-o automaticamente a intervalos determinados pelo próprio MC227. Desta forma, a temperatura do aparelho cuja potência está a ser regulada mantém-se constante.
  • Indicado para instalação numa bancada ou parede, ou para montagem numa barra estática com 12,7 mm de diâmetro
Indicado para instalação numa bancada ou parede, ou para montagem numa barra estática.
Corrente alternada máxima: 10 A
Corrente contínua máxima: 5 A
Fornecimento: fornecido sem ficha.