Print…
Regulador de temperatura MC242
Fornecedor: Electrothermal
454-0042EA 321 EUR
454-0042
Regulador de temperatura MC242
Controladores Controladores de temperatura
Controlador de temperatura de ligar/desligar, com percentagem de uma só posição. Recomendado para uso com as mantas de aquecimento CMU e com as mantas de tecido.
Funciona a 230 V, 10 W