Print…
Procurou por: Aquecimentos
133  resultados encontrados
SearchResultCount:"133"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Placas de aquecimento compactas, com placa cerâmica resistente a produtos químicos. O painel de controlo elevado minimiza o contacto com derrames e fa...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Ideais para recipientes com formas irregulares. Construção em aço inoxidável para uma resistência superior à corrosão. Concebidos para utilizar com ar...
Código de Artigo: (442-1269)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: VWR® Advanced hotplates are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With temperatur...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (451-2201)
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: Aquecedore, Gas cartridges, 400 ml, butano/propano
UOM: 1 * 1 unid.
MSDS
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: tipo DIN.
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: Nickel plated brass base, in powder coated grey.
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: Latão niquelado com base de ferro fundido.
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: Meker burner with air regulation, suitable for all gases. With needle valve.
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: Length: 155 mm.
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: These air regulated bunsen burners have a double lever stop-cock with pilot flame inside.
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: Micro burner with air regulation and needle valve.
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: Nickel plated brass.
Código de Artigo: (VELPF20700610)
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
Descrição: Single-position hotplate with resistant aluminum top plate.
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (451-0177)
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: Cartridge burner with air regulation. Maximum temperature of 1640 °C.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (USBE1240)
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: Burner for natural gas, adjustable. Maximum temperature of 1620 °C.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: Safety burners provide protection from the uncontrolled escape of gas in laboratories. The heat of the pilot flame generates an electric voltage withi...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 133
no targeter for Bottom