Print…
Selador térmico de microplacas, ALPS™ 50V
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
ALPS™
732-0996EA 4291 EUR
732-0996
Selador térmico de microplacas, ALPS™ 50V
Seladoras a quente Seladoras a Quente de Microplacas
A vedação térmica oferece uma proteção superior de armazenamento da amostra e das placas de reação em aplicações incluindo armazenamento de compostos, arquivo de amostras e PCR. O selador térmico manual de microplacas ALPS™ 50 V foi concebido para fornecer consistência de vedação em aplicações de baixo débito.
  • Fornece uma vedação segura, estanque à volta dos poços individuais, evitando a perda da amostra através da evaporação e a contaminação cruzada entre poços
  • Compacto e portátil
  • Os simples controlos por toque ajustam a temperatura e o tempo de vedação, e o alarme audível indica a conclusão da vedação
  • O design ergonómico da pega reduz o esforço do operador e minimiza a tensão
  • Capaz de selar uma ampla gama de placas de diferentes alturas quando suportado pelos suportes e dispositivos de transporte das placas (disponível em separado)
Fornecimento: Fornecida com suporte de placas para placas de PCR sem saia (que está também disponível em separado).