Print…
Sistema de derivatização pós-coluna
Fornecedor: Pinnacle
903-0080EA 0 EUR
903-0080 903-0081
Sistema de derivatização pós-coluna
Cromatografia, Sistemas Sistemas de Derivatização
Optimizado para analisar aminoácidos, carbamatos, micotoxinas, antibióticos e para muitas mais aplicações. A tecnologia de derivatização pós-coluna aumenta a sensibilidade e/ou selectividade da técnica de cromatografia líquida de alta performance, aplicada numa grande variedade de procedimentos.
  • A programação do gradiente de temperatura do forno de colunas melhora a separação e a duração do ciclo
  • Bomba de seringa electrónica para um fluxo contínuo e regular
  • Bomba de cerâmica
  • Válvulas electrónicas
  • Os cartuchos de reacção são facilmente substituíveis
  • O forno de colunas usa ar em circulação para um aquecimento e um arrefecimento mais eficazes
O software de controlo PCX proporciona um controlo preciso da introdução do reagente.