Print…
Procurou por: Máquinas de lavar
17  resultados encontrados
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: MIELE
Descrição: As máquinas de lavar de laboratório PG 8583 da Miele representam uma solução profissional para material de vidro de laboratório para experiências anal...
Fornecedor: MIELE
Descrição: The G 7883 cleaner/disinfector is suitable for reprocessing laboratory glassware for analytical experiments in eg. industry, environmental and researc...
Fornecedor: MIELE
Descrição: The PLW 7111 SlimLine laboratory washers offer a comprehensive and systematic solution for analytically pure reprocessing of laboratory glassware.
Fornecedor: MIELE
Descrição: G 7896 DOS cabinet: for 1 to 4 DOS modules with containers.
Fornecedor: MIELE
Descrição: Glassware washing machines, Cabo de extensão APH 303 de 3 m, para a extensão do cabo de conexão tipos 1 e 2, Ø 2,5× 15 mm2, L×P×A: Ø 2.5×125 mm
Fornecedor: MIELE
Descrição: O lavador de copos de laboratório Miele PG 8583 CD representam uma solução profissional para material de vidro de laboratório para experiências analít...
Fornecedor: MIELE
Descrição: PG 8504 is a freestanding unit with lid and its exterior is made from stainless steel casing. It can handle a wide variety of cleaning challenges foun...
Código de Artigo: (141-0566)
Fornecedor: MIELE
Descrição: Estas máquinas de limpeza e desinfecção com sistema de secagem e gaveta integrados foram concebidas para o tratamento de instrumentos clínicos e OP e ...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: MIELE
Descrição: The PLW 6111 SlimLine laboratory washer offer a comprehensive and systematic solution to the reprocessing of laboratory glassware for analytical exper...
Fornecedor: MIELE
Descrição: The PLW 8616 laboratory washer can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glassware washer is flexible and simple to...
Código de Artigo: (MIEL10114330)
Fornecedor: MIELE
Descrição: Miele PG 8593 laboratory glasswasher represents a professional solution for laboratory glassware for analytical experiments. This approach is particul...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (141-0449)
Fornecedor: MIELE
Descrição: The G 7883 CD cleaner/disinfector is suitable for washing laboratory glassware for analytical experiments in eg industry, environmental and reseach la...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (MIEL12036820)
Fornecedor: MIELE
Descrição: Basket kit for the treatment of laboratory glassware with injector nozzles & inserts.
UOM: 1 * 1 SET
Fornecedor: SMEG S.P.A.
Descrição: This range of professional Smeg washing and thermal disinfection machines are manufactured using high quality materials and components in order to ach...
Fornecedor: SMEG S.P.A.
Descrição: The range of professional Smeg washing and disinfection machines is manufactured according to specific projects using professional materials and speci...
Código de Artigo: (SMEGGW4090P)
Fornecedor: SMEG S.P.A.
Descrição: Display: 128×64 pixel.
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom