Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "Geradores de gás"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/78/18945278.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
Ordenar por:
Fornecedor:  DOMNICK HUNTER GMBH
Descrição:   Os geradores de hidrogénio Parker Domnick Hunter produzem um fluxo contínuo de hidrogénio puro a partir de água desionizada. Estes geradores de hidrog...
Fornecedor:  DOMNICK HUNTER GMBH
Descrição:   Os geradores de gás usam tecnologia robusta, comprovada em campo para produzir azoto ultra puro para aplicações críticas de ciêncas da vida, análise q...
Fornecedor:  DOMNICK HUNTER GMBH
Descrição:   Parker Domnick Hunter zero air generators produce a continuous flow of clean, dry air with an ultra low residual methane content of less than 0,1 ppm ...
Fornecedor:  DOMNICK HUNTER GMBH
Descrição:   Os geradores foram concebidos para aplicações de produção e transporte de gás em GC. Um catalisador de platina aquecido integrado garante que o azoto ...
Fornecedor:  DOMNICK HUNTER GMBH
Descrição:   Os geradores de azoto para cromatografia líquida com detecção de espectrometria de massa Parker Domnick Hunter LC/MS foram concebidos especificamente ...
Fornecedor:  DOMNICK HUNTER GMBH
Descrição:   Os geradores de gás usam tecnologia robusta, comprovada em campo para produzir azoto ultra puro para aplicações críticas de ciêncas da vida, análise q...
Código de Artigo: (PEAK42-1030EU)
Fornecedor:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Descrição:   TOC gas generators produce up to 1500 ml/min of carrier/combustion gas from in house compressed air supply. They are recommended for NPOC (Non-purgeab...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Descrição:   Precision Hydrogen series hydrogen generators are suitable for carrier gas and flame gas at standard detection limits. Hydrogen purity: 99,9995%.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 32
  1  2  3  4  Próxima