Print…
Dositubes passivos
Fornecedor: Gastec
151-0090EA 60.9 EUR
151-0090 151-0093 151-0082 151-0094 151-0083 151-0072 151-0091 151-0080 151-0081 151-0075 151-0086 151-0087 151-0062 151-0076 151-0084 151-0073 151-0074 151-0079 151-0088 151-0077 151-0078 151-0089
Dositubes passivos
Tubos de gás
Os dositubes passivos são utilizados para medir concentrações de gases médias ponderadas no tempo (TWA) durante períodos mais prolongados.
Os dositubes utilizam o princípio de difusão natural do gás.
Um dositube é um tubo de vidro com um diâmetro interior específico enchido com um difusor e reagente químico em paralelo que permitem a dispersão do gás a uma velocidade constante, resultando numa descoloração mais prolongada e numa melhor demarcação. O dositube passivo pode ser posicionado na zona respiratória do colaborador, onde pode ser fixo com um suporte e um clipe no gargalo.