Print…
Procurou por: Mesas
38  resultados encontrados
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (611-2549)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: As microbalanças e as balanças analíticas de desempenho elevado devem ser usadas num local onde as interferências de vibrações sejam mínimas, por form...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Granito polido. Quatro pés amortecedores atenuam a transmissão de vibrações estranhas a essa laje, o que o torna ideal não só para pesagem de elevada ...
Fornecedor: Metro International
Descrição: Cleanroom table in stainless steel 304 with electropolished finish and anodised satin connectors.
Fornecedor: Palbam
Descrição: These cleanroom heavy duty tables are designed for more robust and heavy duty activities and are manufactured to the highest cleanroom standards. The ...
Fornecedor: Palbam
Descrição: These cleanroom tables are manufactured to the highest cleanroom standards. The bases are fabricated from tubing for easy cleaning and optimal airflow...
Fornecedor: KOETTERMANN
Descrição: These balance benches are designed to maintain vibration free condition, so that even small quantities can be weighed accurately.
Made from epoxy...
Fornecedor: Metro International
Descrição: These stainless steel laboratory workbenches available top materials include type 304 stainless and TRESPA phenolic resin.
Fornecedor: KOETTERMANN
Descrição: Heavy duty mobile tables available with melamine TopResist® or laboratory grade SGL worktops.
Tables with both worktops suitable for:...
Fornecedor: Palbam
Descrição: The mobile laptop workstation provides a minimum footprint, stable work platform for working with laptops within the cleanroom.
Fornecedor: Metro International
Descrição: These stainless steel laboratory workbenches are available in two versions, with or without a bottom shelf. The versions without a bottom shelf have t...
Promoção
Fornecedor: Sartorius Balances
Descrição: As microbalanças e as balanças analíticas de desempenho elevado devem ser usadas num local onde as interferências de vibrações sejam mínimas, por form...
Fornecedor: Palbam
Descrição: The wipe down table is designed to support the wipe down procedure. Includes a hole in the table top for easy waste disposal.
Fornecedor: Palbam
Descrição: These cleanroom ergo tables are manufactured with 304 stainless steel with electropolished finish and Al anodized cleanroom compatible connectors.
Código de Artigo: (HUPF0114932)
Fornecedor: HUPFER METALLWERKE
Descrição: Working table is mobile and made of KHfa/45 stainless steel.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: LABORIAL
Descrição: Innovative interactive worktop for laboratories, cleanrooms and healthcare. A hygienic design based on GMP guidlines which consists of a continuous, t...
Fornecedor: HUPFER METALLWERKE
Descrição: This open version work table features closed table top and bottom side covered with 0,8 mm sheet steel.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom