Print…
Procurou por: Prateleiras
67  resultados encontrados
SearchResultCount:"67"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Prateleiras, Stainless steel raised shelf, Para: VWB2 26
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Prateleiras, Reinforced stainless steel wire shelf, with slides set, 1030×560 mm, max. shelf workload: 100 kg, Para: Incubadora refrigerada IL 400CR Premium
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Prateleiras, Prateleira de fios em aço inoxidável, com conjunto de lâminas, 590×470 mm, máx. carga de trabalho da prateleira: 25 kg, Para: Incubadora refrigerada IL 240CR Premium/IL 240PR
Código de Artigo: (390-0735)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Prateleiras, Prateleira de aço inoxidável, Para: INCU-Line® IL 150R/250R Premium
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (METOX336EFX3)
Fornecedor: Metro International
Descrição: Corrosion proof shelves and posts with removable polymer mats.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (METOL24WS)
Fornecedor: Metro International
Descrição: Shelf ledges for solid shelves. Sturdy ledges (101 mm) contain items on shelves. Spring-clip tabs included for attachment.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Metro International
Descrição: Providing a complete shelving unit in a single box, Convenience Pak™ shelving is the easy-to-order alternative to separate shelving components.
...
Código de Artigo: (METOSF51N3C)
Fornecedor: Metro International
Descrição: This sturdy square snake frame with plated finish provide additional support or access to floor.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Metro International
Descrição: These Super Erecta® Starter save time and money by eliminating adjacent posts and replacing them with 'S' hooks. This system offers a convenient way t...
Fornecedor: Metro International
Descrição: These Super Adjustable 2™ Starter and Add-On units save time and money by eliminating adjacent posts and replacing them with 'S' hooks. This system of...
Fornecedor: Metro International
Descrição: The open wire design of these heavy-gauge shelves minimizes dust accumulation and allows a free circulation of air, greater visibility of stored items...
Fornecedor: Metro International
Descrição: MetroMax Q® grid shelves feature removable polymer shelf mats with epoxy coated frames, a more durable and cleanable alternative to traditional epoxy ...
Fornecedor: Metro International
Descrição: Prateleiras, Poste estacionário, SiteSelect™, de aço inoxidável, 1895 mm de altura, Para: Sistema de estantes Super Erecta® muito ajustável, sistema de estantes Super Erecta®, sistema de estantes Super Erecta® maciço, sistema de estantes estacionário, sistema de estantes Super Erecta Pro™
Fornecedor: Metro International
Descrição: The chrome finish mobile security standard-duty stem caster units protect valuable materials and sensitive items from loss and they are ideal for use ...
Fornecedor: Metro International
Descrição: For stationary or mobile installations, ledges prevent items from protruding or falling from shelves.
Fornecedor: MEMMERT
Descrição: Prateleiras, Prateleira de aço inoxidável perfurado, Para: IF75plus
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 67
no targeter for Bottom