Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "hottes-de-extraccao-de-gases"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/66/18945266.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"86"
Ordenar por:
Código de Artigo: (732-2541)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   A estação de trabalho para PCR da VWR® oferece uma ação de descontaminação dupla através da inativação de UV de contaminantes do ar e de superfície, r...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L
Descrição:   O modelo Bio II Advance foi desenvolvido para maximizar a conveniência, o conforto e a segurança do utilizador, a amostra e o meio ambiente minimizand...
Fornecedor:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Descrição:   The new Captair® Smart ductless filtering hoods are designed with a simple and innovative way of communication. Smart Technology, simple and intuitive...
Fornecedor:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Descrição:   Ductless fume hood, captair®, Captair® Smart 481 1C1P with one carbon filter GF4/F (for formaldehyde vapours) and one HEPA filter, Material: Galvanized Steel, L×P×A ext.: 1245×615×1285 mm, L×P×A int.: 1176×533×1100 mm, Iluminação: LED > 650 lux
Fornecedor:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Descrição:   The new Captair® Smart ductless filtering hoods are designed with a simple and innovative way of communication. Smart Technology, simple and intuitive...
Fornecedor:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Descrição:   Ductless fume hood, captair®, Captair® Smart 391 2C with two carbon filters GF4/K (for ammonia vapours), Material: Galvanized Steel, L×P×A ext.: 980×615×1285 mm, L×P×A int.: 895×533×1100 mm, Iluminação: LED > 650 lux
Fornecedor:  SARTORIUS BALANCES
Descrição:   These safety weighing cabinets has greater protection and reliability in weighing hazardous powdered compounds. The constant inlet air velocity and sp...
Fornecedor:  AZBIL TELSTAR BENELUX B.V.
Descrição:   BioVanguard Greenline B is a class II cabinet range which offers simplicity, robustness and high reliability and ensures ensures the highest level of ...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 86
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Próxima