Print…
Procurou por: Congeladores
41  resultados encontrados
SearchResultCount:"41"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Os Freezers Eco Premium VWR® ULT foram concebidos para o armazenamento seguro e fiável de amostras sensíveis. Possuem controle ergonômico e baixo cons...
Baixo impacto de fabricação
Eficiente consumo de energia Promoção
Fornecedor: Liebherr
Descrição: Freezers with a spark-free interior specifically for storing explosive and highly flammable substances in laboratories and in the chemical industry.
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: TSX Universal Series ULT Freezers are the pinnacle of reliability, sustainability, and innovation incorporating insights from over 80 years of experie...
Novo produto
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature four upright models with 5 Inner doors, maximizing storage c...
Materiais sustentáveis
Fornecedor: Liebherr
Descrição: NoFrost freestanding freezers constructed of stainless steel. It features forced air cooling that maintains an even refrigeration temperature througho...
Fornecedor: Liebherr
Descrição: Estes são congeladores de uso geral com refrigeração estática- ideal para o armazenamento de produtos não críticos. Espaçosos, economizadores de energ...
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Thermo Scientific™ TDE Series ‒40 °C ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature three upright models with 5 inner doors, maximizing s...
Materiais sustentáveis
Código de Artigo: (471-0483)
Fornecedor: Liebherr
Descrição: Estes congeladores de laboratório com proteção contra faíscas possuem arrefecimento estático com um sistema de controlo eletrónico que garante uma ele...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Liebherr
Descrição: Congeladores comerciais com arrefecimento estático.
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Thermo Scientific™ TDE Series ‒40 °C ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature three upright models, maximizing storage capacity fro...
Materiais sustentáveis
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature four upright models, maximizing storage capacity from 30000 ...
Materiais sustentáveis
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Os congeladores para temperaturas ultrabaixas Thermo Scientific™ da série TSX e os congeladores de elevado desempenho foram concebidos com funcionalid...
Fornecedor: Liebherr
Descrição: Modelos de congeladores comerciais com descongelação automática.
Fornecedor: Liebherr
Descrição: These are heavy duty MediLine models with forced air cooling. The controller features door and temperature alarms which can be customised to suit the ...
Código de Artigo: (LIEBFNF4605)
Fornecedor: Liebherr
Descrição: Simple, classic, high-quality, with its shiny white-painted surface, the Liebherr fits particularly well into its surroundings and transcends fashion ...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Liebherr
Descrição: Freezers designed for professional use. Reliably store non temperature-sensitive items even at ambient temperatures up to +40 °C with a constant cooli...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom