Print…
Procurou por: Sistemas de extracção automática
6  resultados encontrados
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (GILI26150006)
Fornecedor: GILSON LCMS
Descrição: This compact ASPEC® system combines positive pressure solid phase extraction (SPE) with small footprint and precise liquid handling for reliable autom...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (GILI2614010)
Fornecedor: GILSON LCMS
Descrição: This ASPEC® system for positive pressure solid phase extraction (SPE) automation maximises throughput by processing up to four samples in parallel. Wi...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VELPF30520204)
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
Descrição: In order to perform a reliable raw fibre analysis, the sample must have a low fat content (\<1%). For those samples that exceed this value, a prelimin...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
Descrição: A fully automated and cloud enabled solvent extractor capable of a high sample throughput, offering state-of-the-art technology for a fast, precise an...
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
Descrição: The SER 148/3 and SER 148/6 can be used to separate a substance or a group of elements (e.g. fat) from solid and semi-solid samples according to the R...
Código de Artigo: (BEHRB00218451)
Fornecedor: BEHR
Descrição: These extractors can be used to separate a substance or a group of elements from samples according to the Randall technique. It features lever assembl...
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom