Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "Extractores"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/11/18945211.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Algodão de celulose pura. Indicado para todos os tipos de extratores (Soxhlet, Büchi, Gerhardt, entre outros).
Fornecedor:  GE Healthcare - Whatman
Descrição:   Cartucho, Extractores, Celulose, 603, Ø×A int.: 33×130 mm, Espessura: 1,5 mm
Fornecedor:  GE Healthcare - Whatman
Descrição:   Thimbles , made of borosilicate glass with inorganic binder.
Fornecedor:  GE Healthcare - Whatman
Descrição:   Thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter.
Fornecedor:  VELP SCIENTIFIC
Descrição:   The SER 148/3 and SER 148/6 can be used to separate a substance or a group of elements (e.g. fat) from solid and semi-solid samples according to the R...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   Vidro DURAN®. Para a extracção a partir de sólidos com solventes.
Código de Artigo: (533-2151)
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   Extractor tipo Soxhlet, Cabeça de extracção para sólidos, Cap. extracção: 100 ml, Junta fêmea: 45/40 IN
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   Extractor Soxhlet, Head with glass drain stopcock, Cap. extracção: 150 ml, Junta fêmea: 45/40 IN
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 37
  1  2  3  4  5  Próxima