Print…
Procurou por: Evaporadores
25  resultados encontrados
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Este é um instrumento básico do laboratório químico adequado à evaporação, destilação e separação de produtos químicos. Pode ser usado como sistema mu...
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Evaporador rotativo, VWR®
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descrição: Hei-VAP Expert Control rotary evaporators allow central control of all process parameters: Vacuum, cooling temperature, rotation and heating bath temp...
Fornecedor: LABCONCO
Descrição: Os sistemas usam o vácuo juntamente com o calor e os movimentos do vórtice para ajudar a acelerar a evaporação e constituem uma alternativa aos método...
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descrição: Evaporadores de grande escala até 20 L.
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descrição: These evaporators are equipped with proven smart details such as Easy-Clip, patented clamping sleeve, lift stop to limit immersion depth and universal...
Fornecedor: LABCONCO
Descrição: Os concentradores de vácuo CentriVap® estão disponíveis em várias configurações. O modelo de ADN CentriVap® é fornecido com uma bomba de diafragma inc...
Fornecedor: LABCONCO
Descrição: This evaporator speeds evaporation of up to 50 samples at the same time using dry heat and nitrogen blow down. Unlike water bath heaters, the dry bloc...
Fornecedor: LABCONCO
Descrição: Os concentradores de vácuo CentriVap® estão disponíveis como sistemas completos ou packs. O modelo resistente a ácidos é recomendado para solventes co...
Fornecedor: LABCONCO
Descrição: Combine the separate concentrator and cold trap components into one space-saving console and include casters for portability from laboratory to labora...
Código de Artigo: (535-0107)
Fornecedor: LABCONCO
Descrição: The CentriVap micro IR vacuum concentrator has a very small footprint and therefore fits in tight spaces. It is ideal for small samples such as DNA an...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: LABCONCO
Descrição: This system uses nitrogen blow down, vortex motion and heat to speed evaporation of up to 48 small samples or eight 450 milliliter samples at once.
Promoção
Fornecedor: LABCONCO
Descrição: The refrigerated CentriVap centrifugal concentrator is designed to rapidly concentrate multiple small heat-sensitive samples, such as RNA and proteins...
Fornecedor: LABCONCO
Descrição: Trata-se de um sistema de evaporação automático e eficiente que pode ser usado com uma vasta gama de produtos químicos agressivos. Nos sistemas RapidV...
Código de Artigo: (THSASPD210P2-230)
Fornecedor: THERMO SAVANT EC
Descrição: The Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD210 vacuum concentrator is a large-capacity vacuum concentrator with a modular design, ideal for drying aq...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: IKA
Descrição: Estes evaporadores básicos são ideais para todas as aplicações de evaporação padrão nos laboratórios de universidades e de investigação. As funções do...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom