Os Genetrodes™ são pares de eléctrodos reutilizáveis, estilo agulha, ideais para aplicações de electroporação in vivo e in ovo, incluindo a administração de medicamentos ou de transferência de genes.
- Existem cinco modelos, para corresponder ao tamanho e forma da área de electroporação alvo
- Cada modelo consiste num par de eléctrodos, direitos ou em L, com pontas de ouro
- Os eléctrodos são colocados no tecido após injecção da molécula que vai ser estudada, sendo depois transmitido um impulso de electroporação utilizando um gerador de electroporação
- O campo eléctrico introduzido pelos Genetrodes provoca a formação de poros transitórios nas células do tecido, permitindo a absorção das moléculas pelas células
- Os Genetrodes são colocados em paralelo no tecido, a uma distância predeterminada, utilizando o suporte de Genetrode/Genepaddle
Compatibilidade do gerador: ECM® 830, ECM® 2001
Gama de tensão: 0 - 200 V CC
Gama da duração do impulso: 10 µseg até 99 mseg em PBS
Gama de número de impulsos: 1 a 99 (dependendo da tensão e da definição da duração dos impulsos)
Espaçamento dos eléctrodos do suporte Genetrode™: 1 a 10 mm de intervalo.
* Requer o suporte de Genetrodes/Genepaddle, cabos de pinos quadrados e um cabo coaxial de ficha banana.