Print…
Marcadores de gradiente
Fornecedor: VWR, part of Avantor
700-7105EA 387 EUR
VWRI700-7105
Marcadores de gradiente
Disponível em quatro tamanhos diferentes para aplicações também diferentes, estes marcadores de gradiente são ideais para verter géis gradientes de poliacrilamida e gradientes de centrifugação, utilizando soluções de sacarose ou cloreto de césio. Cada misturador de gradiente é fabricado com precisão técnica em plástico de acrílico de alta qualidade e possui válvulas isentas de fugas que controlam a mistura entre o reservatório e as câmaras de mistura e o fluxo de saída resultante.