Print…
VWR® kuroGEL, Electroblotting Modules For Verti Dual Gel Units
Fornecedor: VWR
VWR®
700-7283EA 644 EUR
700-7283
VWR® kuroGEL, Electroblotting Modules For Verti Dual Gel Units
Aparelhos de Blotting
Estes sistemas de blotting eléctrico foram concebidos para fornecer um sistema, seguro e fácil de usar, para a transferência de ácido nucleico ou de proteínas de uma matriz de gel para uma membrana de transferência adequada. Podem ser usados dois tamanhos de unidade para fazer o blotting de, no máximo, 2 unidades de gel quer de 10×10 cm o quer de 20×20 cm.
  • Cada cassete de compressão assimétrica e codificada com cores dispõe de um mecanismo de bloqueio para minimizar o movimento do gel durante a inserção no tanque
  • A assimetria das cassetes impede que sejam inseridas no tanque no sentido incorrecto, ou seja, contrariamente ao sentido da transferência
Fornecimento: Cada módulo de 10×10 cm é fornecida com duas cassetes de compressão de 10 cm e 2 almofadas de fibra pequenas. Cada módulo de 20×20 cm é fornecida com duas cassetes de compressão de 20 cm e 2 almofadas de fibra grandes.