Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Sistemas para electroforese
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/87/18945187.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"98"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   A unidade horizontal kuroGEL Mini Plus 10 é ideal para técnicas de electroforese preparativa e analítica de rotina.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   A unidade horizontal kuroGEL Mini 6 é ideal para técnicas de electroforese preparativa e analítica de rotina.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Concebidos tendo em vista a facilidade de utilização e uma operação segura, os sistemas horizontais de electroforese shiroGEL e os respectivos acessór...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As unidades duplas verticais de electroforese em gel kuroGEL Verti oferecem a flexibilidade de processar dois géis, com ou sem refrigeração e com ou s...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As unidades duplas verticais de electroforese em gel kuroGEL Verti oferecem a flexibilidade de processar dois géis, com ou sem refrigeração e com ou s...
Código de Artigo: (700-0741)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   The smallest of all the PerfectBlue electrophoresis systems, the Mini S can be used for up to 24 samples enabling short and rapid sample separation. T...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As unidades duplas refrigeradas kuroGEL Verti estão disponíveis em dois formatos: padrão (18×16 cm) ou alto (18×24 cm).
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   A unidade horizontal de electroforese em gel kuroGEL Maxi-Plus 25 é ideal para uma análise de alto rendimento de ácidos nucleicos. A tina de ge...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 98
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Próxima