Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (5)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Electroforese, Fontes de alimentação
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/83/18945183.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Ordenar por:
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   EPS power supplies cover a wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS power supplies can be relied on for ...
Fornecedor:  CONSORT
Descrição:   Uma gama completa de fontes de alimentação para aplicações de electroforese, incluindo sequenciação de ADN, focagem isoeléctrica plana, géis horizonta...
Fornecedor:  Expedeon
Descrição:   [EN]MINI POWER SUPPLY + TIMER 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (732-1693)
Fornecedor:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Descrição:   The PS200HC 200 V high current power supply is ideal for large electrophoretic blotting applications and for low voltage electrophoresis runs. The sma...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (732-1695)
Fornecedor:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Descrição:   The versatile PS300B power supply is designed for most electrophoresis techniques.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (732-2381)
Fornecedor:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Descrição:   The midrange PS600 power supply is designed for electrophoresis and blotting techniques, including large format and high throughput applications. The ...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  OWL SCIENTIFIC
Descrição:   Ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis, as well as electroblotting, the Owl™ EC-1000XL2 power supply has a power-off memory that retains setti...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (OWLAEC200XL2)
Fornecedor:  OWL SCIENTIFIC
Descrição:   Ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis, as well as electroblotting, the Owl™ EC-200XL2 power supply has a power-off memory that retains settin...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 13
  1  2  Próxima