Print…
Procurou por: Medidores de pH e multi-paramétricos
112  resultados encontrados
SearchResultCount:"112"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Instrumentos simples e compactos, num económico formato "pen style", concebidos para a obtenção rápida de resultados exactos. Ideais para aplicações a...
Promoção
Código de Artigo: (665-0480)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This tester is a convenient pen instrument for measuring the following water quality parameters: pH, conductivity, TDS, salinity, and temperature.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Equipamento de fácil utilização com suporte de eléctrodos articulado e caixa com grau de proteção IP 43, fornece alta resolução e exatidão para mediçõ...
Código de Artigo: (662-1659)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Equipamento de fácil utilização com caixa com grau de proteção IP 67, fornece alta resolução e exatidão para medições precisas em campo. Com saída USB...
UOM: 1 * 1 SET
Código de Artigo: (665-0561)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: User friendly instrument distinguished by a large a 12,7 cm colour graphic touch screen. Can be used for accurate measurements of pH, mV, Redox potent...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Medidores de pH económicos, robustos e impermeáveis fornecidos em conjuntos prontos a usar que incluem uma caixa de transporte robusta, elétrodo e son...
Promoção
Código de Artigo: (662-1658)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Este instrumento fácil de usar, com um suporte para elétrodo articulado e caixa com grau de proteção IP 43, oferece alta resolução e exatidão para med...
UOM: 1 * 1 SET
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Estes medidores digitais combinam seis parâmetros num instrumento: pH, mV, temperatura, condutividade, oxigénio dissolvido e turbidez. A tecnologia ID...
Código de Artigo: (662-2351)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These economical, robust, and waterproof pH meters are supplied in complete, ready to use kits that incorporate a robust carrying case, electrode and ...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Este instrumento fácil de usar, com um suporte para elétrodo articulado e caixa com grau de proteção IP 43, oferece alta resolução e exatidão para med...
Código de Artigo: (662-2380)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: The user friendly instrument is distinguished by a large a 127 mm colour graphic touch screen. The meter can be used for accurate measurements of pH, ...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These digital meters combine six parameters in one instrument: pH, mV, temperature, conductivity, dissolved oxygen and turbidity. IDP technology optim...
Código de Artigo: (662-2283)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This handheld measuring device features an ergonomic design, dust and waterproof housing in accordance with IP 65/67 and an illuminated display. This ...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Equipamento de fácil utilização com caixa robusta e grau de proteção IP 67, fornece alta resolução e exatidão para medições precisas de pH, mV, condut...
Fornecedor: WTW
Descrição: Medidores portáteis impermeáveis, concebidos para uma utilização sem limites em locais exteriores.
Fornecedor: WTW
Descrição: O medidor inoLab® Multi 9310 é especialmente indicado para todos os laboratórios que requerem documentação completa ou que pretendem obter os processo...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 112
no targeter for Bottom