Print…
Sistemas de liofilização FreeZone®
Fornecedor: Labconco
FreeZone®
535-0106EA 40800 EUR
535-0106 535-0105 535-0229 535-0102 535-0101 535-0104 535-0103 535-0100 LBCP7740061 535-0337 LBCP7754067 535-0336 LBCP7754066 535-0339 LBCP7754064 535-0338 535-0333 LBCP7754062 535-0332 535-0299 LBCP7754061 535-0335 535-0334 LBCP7754060 535-0053 535-0295 535-0331 535-0298 535-0297 535-0330 535-0292 535-0291 535-0294 535-0293 535-0290 LBCP7934064 LBCP7934067 LBCP7934066 LBCP7934061 LBCP7934062 535-0329 535-0326 535-0325 535-0328 535-0327 535-0289 535-0322 535-0288 535-0321 535-0324 535-0323 LBCP7420061 535-0285 535-0284 535-0320 535-0287 535-0281 535-0280 535-0283 535-0282 535-0319 535-0318 LBCP7752020 535-0315 535-0039 535-0317 535-0316 535-0036 535-0311 535-0035 535-0310 535-0313 535-0038 535-0037 535-0312 LBCP7960062 535-0032 LBCP7960061 535-0273 535-0034 LBCP7960064 535-0033 535-0270 535-0272 LBCP7960060 535-0271 LBCP7960066 LBCP7960067 535-0308 535-0307 535-0309 535-0304 535-0303 535-0306 LBCP7753064 535-0305 LBCP7753062 535-0267 535-0300 LBCP7753061 535-0266 LBCP7753060 535-0269 535-0268 535-0301 535-0026 535-0263 535-0262 531-0875 535-0261 535-0260 LBCP7753067 LBCP7750061 535-0098 535-0097 535-0099 535-0094 535-0093 535-0096 535-0095 535-0241 535-0240 535-0243 535-0242 LBCP7755061 LBCP7755062 LBCP7755064 LBCP7755066 LBCP7755067 535-0237 535-0239 LBCP7670061 LBCP7752061 535-0072 535-0071 535-0074 535-0073
Sistemas de liofilização FreeZone®
Liofilizadores
Concebido para satisfazer as necessidades de liofilização de laboratórios de fábricas-piloto e investigação. Os coletores que atingem −50 °C estão disponíveis com capacidades de 1 a 18 L. Os sistemas em cascata com capacidades do coletor de 2,5, 6 e 12 L que chegam aos −84 °C são ideais para amostras de liofilização com temperaturas eutécticas baixas. Os sistemas liofilizadores FreeZone® −105 ° C de bancada adequam-se a amostras com pontos eutécticos muito baixos, incluindo as que contêm pequenas quantidades de metanol ou etanol.
  • Arranque automático; premir um botão ativa o coletor, a refrigeração e o vácuo
  • Ecrã LCD para facilitar as leituras digitais do vácuo, da temperatura e de informações de serviço
  • A porta RS232 (em todos os modelos exceto nos sistemas FreeZone® de 1 litro) simplifica a ligação a um computador pessoal
Os gráficos iluminados (em todos os modelos exceto nos sistemas FreeZone® de 1 litro) exibem a cor âmbar seguida de verde para indicar quando é que os níveis da temperatura e do vácuo são adequados para adicionar amostras. Os sistemas de liofilização de 2,5, 4,5 e 6 L possuem uma válvula eletromagnética para a regulação da pressão. Deste modo, a sublimação é acelerada e torna-se mais reprodutível. O alarme visual/audível alerta o utilizador para a ocorrência de eventos anormais no sistema. As mensagens de alarme são exibidas no LCD.
A câmara vertical do coletor facilita a descongelação. Todos os modelos podem ser descongelados manualmente deitando água na câmara vertical para derreter o gelo acumulado. Um tubo de drenagem do coletor permite o esvaziamento conveniente do gelo derretido. O sensor patenteado de humidade (em todos os modelos exceto nos sistemas FreeZone® de 1 litro) protege a bomba de vácuo, prevenindo o arranque da refrigeração ou do vácuo quando é detetada humidade na câmara do coletor. A válvula de quebra de vácuo (em todos os modelos exceto nos sistemas FreeZone® de 1 litro) protege o sistema contra o retorno de óleo durante as falhas de energia.
Informações de encomenda: Estão disponíveis outros modelos e uma vasta gama de acessórios incluindo prateleiras e prateleiras aquecidas. Contacte o seu departamento de vendas da Avantor.
Fornecimento: Fornecido com tubo de vácuo com ³/₄" de diâmetro interior e duas pinças, mas sem bomba nem acessórios.