Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Estaçãos de Trabalho de Mineralização
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/53/18989553.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
Ordenar por:
Fornecedor:  VELP SCIENTIFIC
Descrição:   Unidades de digestão Kjeldahl completamente automáticas para análise de azoto e determinação de proteínas, que inclui a tecnologia TEMS™ que é mais ec...
Código de Artigo: (VELPF30300110)
Fornecedor:  VELP SCIENTIFIC
Descrição:   [EN]HU 6 HYDROLYSIS UNIT 230V/50 1 * 1 unid.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VELP SCIENTIFIC
Descrição:   A series of thermoreactors for digestion of samples for a range of analyses including COD, heavy metal, non metallic elements. The ECO 6 has the possi...
Fornecedor:  VELP SCIENTIFIC
Descrição:   Gama de digestores para uso em laboratórios de análises para diversas aplicações nas indústrias agroalimentares (azoto, proteínas, azoto total Kjeldah...
Código de Artigo: (VELPF107C0146)
Fornecedor:  VELP SCIENTIFIC
Descrição:   Mineralisation workstation, Aplicação: Heavy metals, TMD 6
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (705-0561)
Fornecedor:  Hach
Descrição:   This digestion system has high speed digestion technology for fast and cost effective digestion in 15 minutes.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  BEHR
Descrição:   Block digestion systems with high-quality corrosion-resistant block housing made of stainless steel. With 8, 12 or 20 sample slots for standard Kjelda...
Fornecedor:  BEHR
Descrição:   A determinação do CQO é um parâmetro total muito importante para medições de águas residuais e esgotos. As estações de trabalho Behr garantem uma anál...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 23
  1  2  3  Próxima 